Print…
Amylose
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIA1408-10G BIA1408-100G BIA1408-250G
APOSBIA1408-10GEA 65.4 EUR
APOSBIA1408-10G APOSBIA1408-100G APOSBIA1408-250G
Amylose
Amylose
A polymer of D-glucose units of variable molecular weight.
Fórmula: (C₆H₁₀O₅)n
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00134652
Número CAS: 9005-82-7