Print…
8-Aminonaphthalene-1,3,6-trisulphonic acid disodium salt 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 8-Amino-1,3,6-naphthalenetrisulphonic acid disodium salt, Koch acid disodium salt, Amino H acid disodium salt, 1-Naphthylamine-3,6,8-trisulphonic acid disodium salt, Disodium 8-Amino-1,3,6-naphthalenetrisulphonate, ANTS, Disodium-8-amino-1,3,6-naphthalenetrisulphonate
BIA1386-10G BIA1386-1G BIA1386-5G
APOSBIA1386-10GEA 128 EUR
APOSBIA1386-10G APOSBIA1386-1G APOSBIA1386-5G
8-Aminonaphthalene-1,3,6-trisulphonic acid disodium salt 98%
8-Aminonaphthalene-1,3,6-trisulphonic acid disodium salt
Fluorescent label for glycoproteins andsaccharides.
Fórmula: C₁₀H₉NO₉S₃
Peso Molecular: 427.32 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00070572
Número CAS: 5398-34-5
EINECS: 226-431-6