Print…
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Amino-1-cyclopropanecarboxylic acid
BIA1373-100G BIA1373-25G BIA1373-5G
APOSBIA1373-100GEA 502 EUR
APOSBIA1373-100G APOSBIA1373-25G APOSBIA1373-5G
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid 97%
1-Aminocyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₄H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009944
Número CAS: 22059-21-8
EINECS: 606-917-8