Print…
Cloreto de sódio pure USP, BP, Ph. Eur., JP, Grau farmacêutico
Fornecedor: Apollo Scientific
BIA1371-1KG BIA1371-5KG
APOSBIA1371-1KGEA 43.5 EUR
APOSBIA1371-1KG APOSBIA1371-5KG
Cloreto de sódio pure USP, BP, Ph. Eur., JP, Grau farmacêutico
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Ponto de ebulição: 1461 °C
Ponto de Fusão: 801 °C
Densidade: 2,17 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3