Print…
Tricaine methanesulphonate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIA1347-10G BIA1347-25G BIA1347-5G BIA1347-100G
APOSBIA1347-10GEA 35.8 EUR
APOSBIA1347-10G APOSBIA1347-25G APOSBIA1347-5G APOSBIA1347-100G
Tricaine methanesulphonate 98%
Tricaine methanesulphonate
Fórmula: C₁₀H₁₅NO₅S
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00013176
Número CAS: 886-86-2
EINECS: 212-956-8