Print…
D(+)-Sacarose pure USP, BP, Ph. Eur., JP, Grau farmacêutico
Fornecedor: Apollo Scientific
BIA1125-1KG BIA1125-5KG
APOSBIA1125-1KGEA 65.4 EUR
APOSBIA1125-1KG APOSBIA1125-5KG
D(+)-Sacarose pure USP, BP, Ph. Eur., JP, Grau farmacêutico
D(+)-Sacarose
Fórmula: C₁₂H₂₂O₁₁
Ponto de Fusão: 186 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006626
Número CAS: 57-50-1
EINECS: 200-334-9