Print…
Cloreto de dansilo
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIA110-1G BIA110-25G BIA110-5G
APOSBIA110-1GEA 21.9 EUR
APOSBIA110-1G APOSBIA110-25G APOSBIA110-5G
Cloreto de dansilo
Dansyl chloride
Fluorometric detection at picomole levels.
Fórmula: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Ponto de Fusão: 69…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003985
Número CAS: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8,II