Print…
Acetohydroxamic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Hydroxyacetamide
BIA1030-5G BIA1030-25G
APOSBIA1030-5GEA 24.8 EUR
APOSBIA1030-5G APOSBIA1030-25G
Acetohydroxamic acid
Acetohydroxamic acid
Fórmula: C₂H₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009994
Número CAS: 546-88-3