Print…
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIA1026-25G BIA1026-50G
APOSBIA1026-25GEA 219 EUR
APOSBIA1026-25G APOSBIA1026-50G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-galactopyranosyl bromide
Stabilised with 1% CaCO3
Fórmula: C₁₄H₁₉BrO₉
Ponto de Fusão: 83…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00063686
Número CAS: 3068-32-4