Print…
N-Succinimidyl Acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIA1015-10G BIA1015-25G BIA1015-100G
APOSBIA1015-10GEA 72.5 EUR
APOSBIA1015-10G APOSBIA1015-25G APOSBIA1015-100G
N-Succinimidyl Acetate
N-Succinimidyl Acetate
Fórmula: C₆H₇NO₄
Ponto de Fusão: 134 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00037916
Número CAS: 14464-29-0
EINECS: 238-454-9