DL-Alanina
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(±)-Alanine, DL-α-Alanine, H-DL-Ala-OH, α-Alanine
BIA0868-100G
BIA0868-500G
APOSBIA0868-100GEA
21.9
EUR
APOSBIA0868-100G
APOSBIA0868-500G
DL-Alanina
DL-Alanina
Pyrogen free.
Fórmula:
C₃H₇NO₂ Ponto de Fusão: 289 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00064408 Número CAS: 302-72-7 EINECS: 206-126-4 |