Print…
D-(-)-Ácido aspártico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: D-Aminosuccinic acid, D(-)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (R)-(-)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (R)-(-)-Aspartic acid, (R)-()-Aminosuccinic acid, (R)-Aminosuccinic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid, D-Asparaginic acid, D-Aspartic acid, H-D-Asp-OH
BIA0866-100G BIA0866-1KG
APOSBIA0866-100GEA 21.9 EUR
APOSBIA0866-100G APOSBIA0866-1KG
D-(-)-Ácido aspártico
D-(-)-Ácido aspártico
Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals; Materials for peptides.
Fórmula: C₄H₇NO₄
Peso Molecular: 133.1 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 1.66 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00063081
Número CAS: 1783-96-6
EINECS: 217-234-6
Merck Index: 13,00845