Print…
Cloridrato de L-Arginina
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Cloridrato de L(+)-Arginina
BIA0865-100G BIA0865-1KG BIA0865-500G
APOSBIA0865-100GEA 21.9 EUR
APOSBIA0865-100G APOSBIA0865-1KG APOSBIA0865-500G
Cloridrato de L-Arginina
Cloridrato de L-Arginina
USP, pyrogen free
Fórmula: C₆H₁₅ClN₄O₂
Peso Molecular: 210.66 g/mol
Ponto de Fusão: 226…230 °C
Densidade: 1.42 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064550
Número CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785