Print…
D-(+)-Proline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-D-Pro-OH, (R)-(+)-Proline, D-Proline
BIA0718-100G BIA0718-25G
APOSBIA0718-100GEA 50.9 EUR
APOSBIA0718-100G APOSBIA0718-25G
D-(+)-Proline
D-(+)-Proline
Fórmula: C₅H₉NO₂
Ponto de Fusão: 223 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064317
Número CAS: 344-25-2
EINECS: 206-452-7