Print…
L(+)-Ácido aspártico
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-(+)-Aminosuccinic acid (S)-Aminobutanedioic acid (S)-Aminosuccinic acid H-Asp-OH L-Asparaginic acid L(+)-Aspartic acid, (S)-(+)-Aspartic acid, L(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, (S)-(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acid, L-Aspartic acid, H-Asp-OH, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, (S)-2-Aminosuccinic acid, Asp, D
BIA0705-1KG BIA0705-500G
APOSBIA0705-1KGEA 31.9 EUR
APOSBIA0705-1KG APOSBIA0705-500G
L(+)-Ácido aspártico
L(+)-Ácido aspártico
Fórmula: C₄H₇NO₄
Peso Molecular: 133.1 g/mol
Ponto de ebulição: 311
Ponto de Fusão: >300 °C
Densidade: 1.66 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002616
Número CAS: 56-84-8
Merck Index: 13,00845