Print…
L-Alanina
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIA0703-1KG BIA0703-500G
APOSBIA0703-1KGEA 0 EUR
APOSBIA0703-1KG APOSBIA0703-500G
L-Alanina
L-Alanina
USP, pyrogen free
Fórmula: C₃H₇NO₂
Densidade: 1,432 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064410
Número CAS: 56-41-7
EINECS: 200-273-8