Print…
N-acetil -L-cisteína
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIA0701-100G BIA0701-500G
APOSBIA0701-100GEA 0 EUR
APOSBIA0701-100G APOSBIA0701-500G
N-acetil -L-cisteína
N-acetil -L-cisteína
Ph. Eur, pyrogen free.
Fórmula: C₅H₉NO₃S
Ponto de Fusão: 106…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004880
Número CAS: 616-91-1
EINECS: 210-498-3