Print…
Ácido 4-aminobenzóico 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIA0601-100G BIA0601-25G
APOSBIA0601-100GEA 48 EUR
APOSBIA0601-100G APOSBIA0601-25G
Ácido 4-aminobenzóico 99%
Ácido 4-aminobenzóico
Intermediate for dyestuff, pigments, pharmaceuticals.
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de Fusão: 186…189 °C
Densidade: 3,5 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007894
Número CAS: 150-13-0