Print…
Sulfato de adenina ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Aminopurine hemisulphate salt, 7H-Purin-6-amine hemisulphate, Adenine hemisulphate salt
BIA0543-100G BIA0543-25G BIA0543-500G
APOSBIA0543-100GEA 109 EUR
APOSBIA0543-100G APOSBIA0543-25G APOSBIA0543-500G
Sulfato de adenina ≥99%
Adenine sulphate
Cytokin growth regulatorPlant tissue culture tested.
Fórmula: C₅H₅N₅·½H₂SO₄
Ponto de Fusão: 210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00213655
Número CAS: 321-30-2
EINECS: 206-286-5