Print…
Alizarin red S (sodium salt)
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIA0326-100G BIA0326-25G
APOSBIA0326-100GEA 72.5 EUR
APOSBIA0326-100G APOSBIA0326-25G
Alizarin red S (sodium salt)
Alizarin red S (sodium salt)
C.I. 58005
Fórmula: C₁₄H₇NaO₇S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013049
Número CAS: 130-22-3
EINECS: 204-981-8