Print…
ACES ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BIA0301-100G BIA0301-500G
APOSBIA0301-100GEA 36.4 EUR
APOSBIA0301-100G APOSBIA0301-500G
ACES ≥99%
ACES
An efficient separator in the resolution of proteinsystems by IEF. Biological buffer - useful range 6.4 - 7.4
Fórmula: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
Ponto de Fusão: 270…295 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008030
Número CAS: 7365-82-4
EINECS: 230-908-4