Print…
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: H-Ala-OMe·HCl, H-Ala-OMe.HCl, L-Alanine methyl ester hydrochloride, (S)-2-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride
BIA0121-25G BIA0121-5G
APOSBIA0121-25GEA 37.7 EUR
APOSBIA0121-25G APOSBIA0121-5G
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride
(S)-Methyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Fórmula: C₄H₉NO₂·HCl
Ponto de Fusão: 109…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063663
Número CAS: 2491-20-5
EINECS: 219-652-4