Print…
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: L(+)-Alaninol, L-Alaninol, (S)-2-Aminopropan-1-ol, L(+)-2-Amino-1-propanol
BIA0120-100G BIA0120-50G
APOSBIA0120-100GEA 29 EUR
APOSBIA0120-100G APOSBIA0120-50G
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 99%
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Fórmula: C₃H₉NO
Ponto de ebulição: 174…176 °C
Densidade: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064412
Número CAS: 2749-11-3
EINECS: 220-388-7
UN: 2735
ADR: 8,II