Print…
Alloxan monohydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Pyrimidine-2,4,5,6(1H,3H)-tetraone hydrate
BIA0118-100G BIA0118-250G BIA0118-50G
APOSBIA0118-100GEA 213 EUR
APOSBIA0118-100G APOSBIA0118-250G APOSBIA0118-50G
Alloxan monohydrate
Alloxan monohydrate
Fórmula: C₄H₄N₂O₅
Peso Molecular: 160.09 g/mol
Ponto de Fusão: 255 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006031
Número CAS: 2244-11-3