Print…
Ampicilina sal de sódio
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
BIA0104-100G BIA0104-25G BIA0104-250G
APOSBIA0104-100GEA 92.8 EUR
APOSBIA0104-100G APOSBIA0104-25G APOSBIA0104-250G
Ampicilina sal de sódio
Ampicillin sodium salt
Inhibitor of bacterial cell wall synthesis.
  • Cell culture tested
Fórmula: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Ponto de Fusão: 215 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064313
Número CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1