Print…
4-(Indol-3-yl)butyric acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
BI9764-25G BI9764-5G
APOSBI9764-25GEA 65.4 EUR
APOSBI9764-25G APOSBI9764-5G
4-(Indol-3-yl)butyric acid
4-(Indol-3-yl)butyric acid
  • Assay (by titration) 99+%
  • Water (by Karl Fischer) < 1.0%
  • Plant tissue culture tested
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₂
Peso Molecular: 203.24 g/mol
Ponto de Fusão: 122…125 °C
Densidade: 1.27
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005664
Número CAS: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04987