Print…
Tricina ≥99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
BI9678T-100G BI9678T-1KG BI9678T-500G
APOSBI9678T-100GEA 36.4 EUR
APOSBI9678T-100G APOSBI9678T-1KG APOSBI9678T-500G
Tricina ≥99%
Tricine
Component for separation of low molecular weight peptides. Biological buffer - useful range 7.4-8.8
Fórmula: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Peso Molecular: 179.17 g/mol
Ponto de Fusão: 187 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004277
Número CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 13,09724