Print…
1,4-Dithioerythritol ≥99%, Grau de biologia molecular
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: DTE
BI8765-10G BI8765-25G
APOSBI8765-10GEA 116 EUR
APOSBI8765-10G APOSBI8765-25G
1,4-Dithioerythritol ≥99%, Grau de biologia molecular
1,4-Dithioerythritol
Reagent for maintaining -SH groups in reduced state.
Fórmula: C₄H₁₀O₂S₂
Ponto de Fusão: 82…84 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00063750
Número CAS: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
UN: 3335
ADR: 9,III