Print…
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2,4-Dichlorophenyl)methanethiol, 2,4-Dichlorobenzenemethanethiol
BI7571-5G BI7571-25G
APOSBI7571-5GEA 91.5 EUR
APOSBI7571-5G APOSBI7571-25G
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan 98%
2,4-Dichlorobenzyl mercaptan
Fórmula: C₇H₆Cl₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039650
Número CAS: 59293-67-3