Print…
1,4-Benzenedimethanethiol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: alpha,alpha'-Dimercapto-p-xylene, 1,4-Bis(mercaptomethyl)benzene, 1,4-BDMT
BI7566-250MG BI7566-5G
APOSBI7566-250MGEA 21.9 EUR
APOSBI7566-250MG APOSBI7566-5G
1,4-Benzenedimethanethiol 98%
1,4-Benzenedimethanethiol
Atenção: Store under Argon.
Fórmula: C₈H₁₀S₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004872
Número CAS: 105-09-9