Print…
HEPES sal de sódio ≥96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BI6856-100G BI6856-25G
APOSBI6856-100GEA 40.6 EUR
APOSBI6856-100G APOSBI6856-25G
HEPES sal de sódio ≥96%
HEPES sodium salt
Biological buffer.
  • Assay 96+%
  • Water (By Karl Fischer) < 3.0%
  • pH (1%) = 10.0 +/- 0.5
Fórmula: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036463
Número CAS: 75277-39-3