Print…
HEPES hemisodium salt ≥96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BI5940-100G BI5940-25G BI5940-500G
APOSBI5940-100GEA 71.2 EUR
APOSBI5940-100G APOSBI5940-25G APOSBI5940-500G
HEPES hemisodium salt ≥96%
HEPES hemisodium salt
Biological buffer.
  • Assay (by titration) 98+%
  • Water (By Karl Fischer) <3.0%
  • pH (1%) = 7.4 +/- 0.2
Fórmula: C₈H₁₇.₅N₂O₄S·½Na
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00036463
Número CAS: 103404-87-1