Print…
Bis-TRIS hydrochloride ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrochloride, 2,2-Bis(hydroxymethyl)-2,2′,2″-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, Bis(2-hydroxyethyl)aminotris(hydroxymethyl)methane hydrochloride
BI5923-250G BI5923-500G
APOSBI5923-250GEA 248 EUR
APOSBI5923-250G APOSBI5923-500G
Bis-TRIS hydrochloride ≥98%
Bis-TRIS hydrochloride
  • Buffer
Fórmula: C₈H₂₀NO₅Cl
Peso Molecular: 245.7 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00171252
Número CAS: 124763-51-5