Print…
Indole-3-butyric acid potassium salt
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Potassium 4-(1H-indol-3-yl)butanoate
BI5912-25G BI5912-10G BI5912-100G
APOSBI5912-25GEA 31.9 EUR
APOSBI5912-25G APOSBI5912-10G APOSBI5912-100G
Indole-3-butyric acid potassium salt
Indole-3-butyric acid potassium salt
  • Assay (by titration) 99+%
  • Water (by Karl Fischer) < 1.0%
  • Water soluble
  • Plant tissue culture tested
Fórmula: C₁₂H₁₂KNO₂
Peso Molecular: 241.331 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00058442
Número CAS: 60096-23-3