Print…
Dodecil sulfato de lítio ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: Dodecyl sulphuric acid lithium salt, Dodecyl sulphate lithium salt, Lithium lauryl sulphate, Lauryl sulphate lithium salt
BI3331-100G BI3331-25G BI3331-5G
APOSBI3331-100GEA 74.1 EUR
APOSBI3331-100G APOSBI3331-25G APOSBI3331-5G
Dodecil sulfato de lítio ≥98%
Dodecil sulfato de lítio
  • Assay (by titration after hydrolysis) 99+%
  • pH (1%) = 6.0 - 9.0
  • Water (by Karl Fischer) < 1.0%
Fórmula: C₁₂H₂₅LiO₄S
Peso Molecular: 272.34 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007467
Número CAS: 2044-56-6
EINECS: 218-058-2
UN: 1325
ADR: 4.1 III