Print…
D(-)-Sorbitol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BI2889-1KG BI2889-500G
APOSBI2889-1KGEA 0 EUR
APOSBI2889-1KG APOSBI2889-500G
D(-)-Sorbitol
D(-)-Sorbitol
Fórmula: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004708
Número CAS: 50-70-4