Print…
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS) ≥99.9%, ultra puro
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
BI2888-1KG BI2888-500G BI2888-5KG
APOSBI2888-1KGEA 0 EUR
APOSBI2888-1KG APOSBI2888-500G APOSBI2888-5KG
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS) ≥99.9%, ultra puro
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS)
  • Loss on drying: <0.2%
  • Heavy metals: <1 ppm
  • pka: @ 20°C:8.3 + 0.1
  • Biological buffer - useful range 7.0 - 9.0
Fórmula: NH₂C(CH₂OH)₃
Ponto de ebulição: 219…220 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004679
Número CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4