Print…
Ácido succínico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,4-Butanedioic acid
BI225-1KG BI225-2.5KG BI225-250G
APOSBI225-1KGEA 109 EUR
APOSBI225-1KG APOSBI225-2.5KG APOSBI225-250G
Ácido succínico
Ácido succínico
Fórmula: HOOCCH₂CH₂COOH
Ponto de ebulição: 235 °C
Ponto de Fusão: 184…186 °C
Densidade: 1,564 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002789
Número CAS: 110-15-6