Print…
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine)
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Bromo-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Bromo-2'-deoxyuridine, 5-BrdU
BI2048-1G BI2048-25G
APOSBI2048-1GEA 24.8 EUR
APOSBI2048-1G APOSBI2048-25G
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine)
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine)
Thymidine analogue used as a mutagen in genetic research.
Fórmula: C₉H₁₁BrN₂O₅
Ponto de Fusão: 190…194 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00006529
Número CAS: 59-14-3
EINECS: 200-415-9