Print…
VWR® Premium 150, Premium 90 HR, Contadores de colónias automáticos
Fornecedor: VWR Collection
710-2073EA 14560 EUR
710-2073 710-2074
VWR® Premium 150, Premium 90 HR, Contadores de colónias automáticos
Contadores de colónias
Contadores de colónias Premium 150 e Premium 90 HR e sistemas de medição de zonas.
  • As placas podem ser automaticamente lidas ao premir um botão
  • As imagens a cores de alta definição tiradas com uma câmara CCD de grau científico de 1,4 MP permitem visualizar e contar mesmo as colónias mais pequenas, ao mesmo tempo que as medições da zona são rápidas, precisas e reproduzíveis
  • Um sistema de iluminação LED único de 3 canais configurado para a iluminação excecional de todo o tipo de amostras
  • Pode ser usado com um computador portátil ou fixo independente novo ou existente via conexão USB – não são exigidos cartões PCI adicionais
O Premium 150 aceita placas até 150 mm em diâmetro e deteta colónias tão pequenas como 100 µm e mede zonas com precisão até 0,5 mm. Concebido para ser usado em várias aplicações.
O Premium 90 HR está equipado com uma lente F1.4 de alta resolução de 12 mm, aceita placas até 90 mm e deteta colónias tão pequenas como 75 µm e mede zonas com precisão até 0,5 mm.
Adequados para uma grande variedade de aplicações num ambiente farmacêutico.
O Premium 150 e Premium 90 HR incluem contagem de colónias e capacidade de medição de zonas de inibição, contagem de placas espiral, testagem Ames e medições de vários setores. Outras aplicações a pedido. Os resultados podem ser automaticamente transferidos para Excel, PDF ou um sistema LIMS. Todos os dados gerados estão de acordo GLP/GMP/21 CFR Parte 11 com um registo completo de auditoria, e podem ser usados para produzir relatórios profissionais. Cada um dos sistemas vem completo com duas placas de validação.
Fornecimento: PC não incluído.