Print…
3-(2,4-Difluorophenyl)pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9993-250MG PC9993-1G
APOSPC9993-250MGEA 43.5 EUR
APOSPC9993-250MG APOSPC9993-1G
3-(2,4-Difluorophenyl)pyrazole
3-(2,4-Difluorophenyl)pyrazole
Fórmula: C₉H₆F₂N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01940429
Número CAS: 474707-70-5