Print…
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9986-1G PC9986-250MG
APOSPC9986-1GEA 219 EUR
APOSPC9986-1G APOSPC9986-250MG
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Fórmula: C₁₀H₇F₃N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01569437
Número CAS: 149739-52-6