Print…
4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(Chlorosulphonyl)-4'-fluorodiphenyl ether
PC9934-1G PC9934-250MG
APOSPC9934-1GEA 400 EUR
APOSPC9934-1G APOSPC9934-250MG
4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₁₂H₈ClFO₃S
Ponto de Fusão: 76…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01631868
Número CAS: 192329-91-2
UN: 3261
ADR: 8,III