Print…
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Fluoro-3-iodo-2-nitrobenzene
PC9920-1G PC9920-5G PC9920-10G
APOSPC9920-1GEA 31.9 EUR
APOSPC9920-1G APOSPC9920-5G APOSPC9920-10G
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene 96%
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene
Fórmula: C₆H₃FINO₂
Ponto de Fusão: 36…37 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07368790
Número CAS: 886762-71-6