Print…
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Carboxy-2-iodo-α,α,α-trifluoroanisole
PC9914-1G PC9914-5G
APOSPC9914-1GEA 77 EUR
APOSPC9914-1G APOSPC9914-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Fórmula: C₈H₄F₃IO₃
Peso Molecular: 332.015 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368785
Número CAS: 886762-67-0