Print…
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9907-1G PC9907-5G
APOSPC9907-1GEA 45.1 EUR
APOSPC9907-1G APOSPC9907-5G
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉FO
Peso Molecular: 140.155 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368780
Número CAS: 307975-03-7