Print…
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC9904-1G PC9904-5G
APOSPC9904-1GEA 140 EUR
APOSPC9904-1G APOSPC9904-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
Fórmula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368678
Número CAS: 886762-79-4