Print…
1,3-Difluoro-4-iodo-2-methylsulphanylbenzene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2,6-difluoro-3-iodophenyl)(methyl)sulphane
PC99019-1G PC99019-5G
APOSPC99019-1GEA 209 EUR
APOSPC99019-1G APOSPC99019-5G
1,3-Difluoro-4-iodo-2-methylsulphanylbenzene 97%
1,3-Difluoro-4-iodo-2-methylsulphanylbenzene
Fórmula: C₇H₅F₂IS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD32707289
Número CAS: 2484889-05-4