Print…
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzene
PC9893-25G PC9893-100G
APOSPC9893-25GEA 97.3 EUR
APOSPC9893-25G APOSPC9893-100G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene 97%
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene
Fórmula: C₇H₅BrClF
Peso Molecular: 223.47 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00236591
Número CAS: 203302-92-5