Print…
4-Hydroxy-2-(pyrid-3-yl)-6-trifluoromethylpyrimidine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC9875-1G PC9875-500MG
APOSPC9875-1GEA 335 EUR
APOSPC9875-1G APOSPC9875-500MG
4-Hydroxy-2-(pyrid-3-yl)-6-trifluoromethylpyrimidine
4-Hydroxy-2-(pyrid-3-yl)-6-trifluoromethylpyrimidine
Fórmula: C₁₀H₆F₃N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00140055
Número CAS: 204394-59-2